Probes for 845
Fleksibel TC-probe i fiberglas, type K, −50…+400 °C, −40...+1200 °C, Surface, 1,5×800 mm
Katalog # 620-3425
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−50…+400 °C
- Beskrivelse:Fleksibel TC-probe i fiberglas, type K
- Seq:23
- Nøjagtighed:−40...+1200 °C
- Ansøgning:Surface
- Ø×L:1,5×800 mm