Orders LinkContactUsLinkComponent
Probes for 845
Fleksibel TC-probe i fiberglas, type K, −50…+400 °C, −40...+1200 °C, Surface, 1,5×800 mm
Katalog # 620-3425
Leverandør:   Testo
Probes for 845
Katalog # 620-3425
Leverandør:  Testo
Probes for 845
Probes for 845
Fleksibel TC-probe i fiberglas, type K, −50…+400 °C, −40...+1200 °C, Surface, 1,5×800 mm
Price
173,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Område:
    −50…+400 °C
  • Beskrivelse:
    Fleksibel TC-probe i fiberglas, type K
  • Seq:
    23
  • Nøjagtighed:
    −40...+1200 °C
  • Ansøgning:
    Surface
  • Ø×L:
    1,5×800 mm