Probes for 845
Probehoved til probe, pakket i rør, TC type K, −60...+130 °C, Klasse 2 (EN 60584-2), Overflade, 35 mm, - mm
Catalog # 620-3422
Supplier: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−60...+130 °C
- Beskrivelse:Probehoved til probe, pakket i rør, TC type K
- Længde:35 mm
- Seq:16
- Nøjagtighed:Klasse 2 (EN 60584-2)
- Ansøgning:Overflade
- Ø×L:- mm