Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes, 3-piece

Syringes, 3-piece

Med nål G21 x 40 mm, 5 ml
Katalog # 613-4918
Syringes, 3-piece
Katalog # 613-4918
Leverandør:  
Syringes, 3-piece
Syringes, 3-piece

Med nål G21 x 40 mm, 5 ml

Discontinued
Product Details & Documents

Steril, engangsbrug, 3-komponent, latex-fri

  • Fås med Luer slipspids eller Luer-låst gevindspids
  • Steriliseret ved bestråling af elektronstråler

Certifications: Overholder Direktiv 93/42/EEC klasse IIa, virksomheden er autoriseret af TÜV Rheinland (Tyskland), fabrikken er ISO 9001 EN 46001-certificeret, steriliseringsprocessen er godkendt i henhold til Standard NF EN 550

Emballering: Enkeltvis indpakket i sterile blisterpakninger.

Specifikationer
  • Kapacitet:
    5 ml
  • Beskrivelse:
    Med nål G21 x 40 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.