Orders LinkContactUsLinkComponent
Mesitylen for synthesis
Glass bottle, 1 L
  8.05890.1000
 :   Merck
Mesitylen for synthesis
  8.05890.1000
 :  Merck
 :  108-67-8
Mesitylen for synthesis
Glass bottle, 1 L
 :  108-67-8
651,00 kr
1 * 1 L
 :  1,3,5-Trimethylbenzen
  •  :108-67-8
  •  :C₉H₁₂
  •  :MFCD00008538
  •  :120.19 g/mol
  •  :13,05934
  •  :165 °C (1013 hPa)
  •  :–45 °C
  •  :0,8637 g/cm³ (20 °C)
  •  :48 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :203-604-4
  •  :2325
  •  :3,III
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L