Orders LinkContactUsLinkComponent
Rør, Nunc-Immuno™, Nunc™
5,0 ml, MaxiSorp, 12×75 mm
Katalog # 391-8281
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Rør, Nunc-Immuno™, Nunc™
Katalog # 391-8281
   Lav fremstillingspåvirkning
Rør, Nunc-Immuno™, Nunc™
Rør, Nunc-Immuno™, Nunc™
5,0 ml, MaxiSorp, 12×75 mm
Price
2.570,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 3.000 Items
Product Details & Documents
PS med et valg mellem MaxiSorp™ (hydrofil) eller PolySorp™ (hydrofob) overflade.
  • Nunc StarTubes™, med et forøget indre overfladeareal, som giver en højere følsomhed og hurtigere tider på assays
  • Meget god optisk kvalitet og udgaver med MaxiSorp™, som har certificeret bindingshomogenitet
  • Kompatible med standardudstyr
Nunc-Immuno™ rør bruges til metoder inden for immunassays i fast fase, såsom metoderne IRMA, ELISA og ILMA.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    5,0 ml
  • Beskrivelse:
    MaxiSorp
  • Seq:
    03
  • Ø udv. × H:
    12×75 mm
  • Cat. No.:
    391-8281
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Prop Ø 15 mm
    Prop Ø 15 mm
    391-8062
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.400 Items - 1.940,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Prop, PE, Ø 12 mm
    Prop, PE, Ø 12 mm
    732-2680
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.000 Items - 1.860,00 kr