Plader og moduler, FluoroNunc™ og LumiNunc™
MaxiSorp™, C96, hvid*, hvid, 250 µl, 96
Katalog # 735-0008
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Plader og moduler, FluoroNunc™ og LumiNunc™
Katalog # 735-0008
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PS, med MaxiSorp™ eller PolySorp™ behandlet overflade. Til fluorescens- og luminescensbaseret immunoassay og bindingsassay. Kan fås med enten en certificeret MaxiSorp™ overflade, som har høj affinitet for molekyler med blandet hydrofile/hydrofobe domæner, eller med PolySorp™ overflade, mindre polær end MaxiSorp™ og med affinitet for molekyler af en mere hydrofob natur.
- Vælg mellem indrammede moduler eller 96-brønds plader med enten flade (F) eller C-formet brønde
- Hvide moduler/plader giver maksimal refleksion med minimal autofluorescens og autoluminescens
- Sorte moduler/plader giver minimal baggrundspåvirkning ved fluorescensaflæsning, tillader et minimum af tilbagekastet lys og minimerer krydspåvirkning
- Klare moduler/plader er velegnet til tidsopløst fluorescens
* Med certifikat
Specifikationer
- Ant. brønde:96
- Anbefalet arbejdsvolumen:250 µl
- Farve:hvid
- Beskrivelse:MaxiSorp™, C96, hvid*
- Seq:07
- Cat. No.:735-0008
- Miljøcertificering:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning