Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryobokse, Nunc™
Cryobokse, Nunc™
9×9, CryoTubes™ 1,0 - 1,8 ml, hvid, 132×132×51 mm
Katalog # 391-7642
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Cryobokse, Nunc™
Katalog # 391-7642
   Lav fremstillingspåvirkning
Cryobokse, Nunc™
Cryobokse, Nunc™
9×9, CryoTubes™ 1,0 - 1,8 ml, hvid, 132×132×51 mm
Price
4.460,00 kr
Udsalg
Gælder indtil kl 30/06/2026
Log ind for tilgængelighed
1 * 48 Items
Product Details & Documents
Cardboard, white or brown.
  • With grid insert
Designed for cryogenic storage of Nunc™ CryoTubes™.
Specifikationer
  • Rum:
    9×9
  • Til:
    CryoTubes™ 1,0 - 1,8 ml
  • B×D×H udv.:
    132×132×51 mm
  • Farve:
    hvid
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    391-7642
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning