Engangsrør, Nunc™
14 ml, 110 mm, 17 mm, Konisk bund, PS, without stopper, -
525-0060
PS, transparent.
- Markeret inddeling
- PS-rør er transparente
- Propper sælges separat
Rør er egnede til en lang række applikationer.
- Udv.Ø:17 mm
- Steril:-
- Model:without stopper
- Kapacitet:14 ml
- Beskrivelse:Konisk bund
- Længde:110 mm
- Materiale:PS
- Seq:05
- Cat. No.:525-0060
- Miljøcertificering:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning