Engangsrør, Nunc™
14 ml, 110 mm, 17 mm, Conical bottom, sterile, PS, with stopper, +
Katalog # 391-8229
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Engangsrør, Nunc™
Katalog # 391-8229
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PS, transparent.
- Markeret inddeling
- PS-rør er transparente
- Propper sælges separat
Rør er egnede til en lang række applikationer.
Specifikationer
- Udv.Ø:17 mm
- Steril:+
- Model:with stopper
- Kapacitet:14 ml
- Beskrivelse:Conical bottom, sterile
- Længde:110 mm
- Materiale:PS
- Seq:06
- Cat. No.:391-8229
- Miljøcertificering:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Prop, PE, Ø 12 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Prop Ø 15 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Prop Ø 11 mm