Orders LinkContactUsLinkComponent
Engangsrør, Nunc™
Engangsrør, Nunc™
12 ml, 100 mm, 15 mm, Round bottom, sterile, PS, with PE stopper, +
  391-8228
   Lav fremstillingspåvirkning
Engangsrør, Nunc™
  391-8228
   Lav fremstillingspåvirkning
Engangsrør, Nunc™
Engangsrør, Nunc™
12 ml, 100 mm, 15 mm, Round bottom, sterile, PS, with PE stopper, +
1.560,00 kr
1 * 500 Items
PS, transparent.
  • Markeret inddeling
  • PS-rør er transparente
  • Propper sælges separat
Rør er egnede til en lang række applikationer.
  • Udv.Ø:
    15 mm
  • Steril:
    +
  • Model:
    with PE stopper
  • Kapacitet:
    12 ml
  • Beskrivelse:
    Round bottom, sterile
  • Længde:
    100 mm
  • Materiale:
    PS
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    391-8228
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • 732-2680
    Prop, PE, Ø 12 mm
    1 * 3.000 Items - 1.860,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 391-8062
    Prop Ø 15 mm
    1 * 2.400 Items - 1.940,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 391-8056
    Prop Ø 11 mm
    1 * 3.600 Items - 2.340,00 kr