Engangsrør, Nunc™
12 ml, 100 mm, 15 mm, Round bottom, sterile, PS, with PE stopper, +
391-8228
PS, transparent.
- Markeret inddeling
- PS-rør er transparente
- Propper sælges separat
Rør er egnede til en lang række applikationer.
- Udv.Ø:15 mm
- Steril:+
- Model:with PE stopper
- Kapacitet:12 ml
- Beskrivelse:Round bottom, sterile
- Længde:100 mm
- Materiale:PS
- Seq:04
- Cat. No.:391-8228
- Miljøcertificering:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning