Engangsrør, Nunc™
12 ml, 100 mm, 15 mm, Round bottom, non sterile, PS, without stopper, -
Katalog # 391-8396
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Engangsrør, Nunc™
Katalog # 391-8396
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PS, transparent.
- Markeret inddeling
- PS-rør er transparente
- Propper sælges separat
Rør er egnede til en lang række applikationer.
Specifikationer
- Udv.Ø:15 mm
- Steril:-
- Model:without stopper
- Kapacitet:12 ml
- Beskrivelse:Round bottom, non sterile
- Længde:100 mm
- Materiale:PS
- Seq:03
- Cat. No.:391-8396
- Miljøcertificering:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Prop, PE, Ø 12 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Prop Ø 15 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Prop Ø 11 mm