Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryobokse, Nunc™
Cryobokse, Nunc™
10×10, CryoTubes™ 3,6 - 4,5 ml, hvid, 145×145×75 mm
Katalog # 479-0016
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Cryobokse, Nunc™
Katalog # 479-0016
   Lav fremstillingspåvirkning
Cryobokse, Nunc™
Cryobokse, Nunc™
10×10, CryoTubes™ 3,6 - 4,5 ml, hvid, 145×145×75 mm
Price
3.310,00 kr
Udsalg
Gælder indtil kl 30/06/2026
Log ind for tilgængelighed
1 * 30 Items
Product Details & Documents
Cardboard, white or brown.
  • With grid insert
Designed for cryogenic storage of Nunc™ CryoTubes™.
Documents
Specifikationer
  • Rum:
    10×10
  • Til:
    CryoTubes™ 3,6 - 4,5 ml
  • B×D×H udv.:
    145×145×75 mm
  • Farve:
    hvid
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    479-0016
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning