Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryobokse, Nunc™
10×10, CryoTubes™ 1,0 - 1,8 ml, hvid, 145×145×51 mm
  479-0015
   Lav fremstillingspåvirkning
Cryobokse, Nunc™
  479-0015
   Lav fremstillingspåvirkning
Cryobokse, Nunc™
Cryobokse, Nunc™
10×10, CryoTubes™ 1,0 - 1,8 ml, hvid, 145×145×51 mm
4.350,00 kr
  31/03/2026
1 * 42 Items
Cardboard, white or brown.
  • With grid insert
Designed for cryogenic storage of Nunc™ CryoTubes™.
  • Rum:
    10×10
  • Til:
    CryoTubes™ 1,0 - 1,8 ml
  • B×D×H udv.:
    145×145×51 mm
  • Farve:
    hvid
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    479-0015
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning