Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™

384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™

384 brøndsplade, usteril, uden låg, hvid, 384, -
Katalog # 732-2727
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
Katalog # 732-2727
   Lav fremstillingspåvirkning
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™

384 brøndsplade, usteril, uden låg, hvid, 384, -

Price
6.280,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents

PS. Beregnet til DNA-biblioteker og screeninganvendelser med store produktionsmængder Klare plader egnet til kolorimetriske analyser og opbevaring af prøver, hvide plader til luminescensanalyser og sorte plader til fluorescensanalyser.

  • Rounded square well geometry reduces the risk of well-to-well contamination
  • Flat bottom wells for optical reading
  • Standard footprint compatible with automated handling systems
  • Working range: 10 - 100 µl per well
  • Clear plates available sterile or non sterile

Ydermål: 128×86 mm

Total brøndvolumen: 120 μl

Total well volume: 120 µl

Documents

Specifikationer
  • Ant. brønde:
    384
  • Steril:
    -
  • Farve:
    hvid
  • Beskrivelse:
    384 brøndsplade, usteril, uden låg
  • Seq:
    07
  • Cat. No.:
    732-2727
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.