Orders LinkContactUsLinkComponent
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
384 brøndsplade, usteril, uden låg, klar, 384, -
Katalog # 732-2724
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
Katalog # 732-2724
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
384 brøndsplade, usteril, uden låg, klar, 384, -
Price
4.550,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
PS. Beregnet til DNA-biblioteker og screeninganvendelser med store produktionsmængder Klare plader egnet til kolorimetriske analyser og opbevaring af prøver, hvide plader til luminescensanalyser og sorte plader til fluorescensanalyser.
  • Rounded square well geometry reduces the risk of well-to-well contamination
  • Flat bottom wells for optical reading
  • Standard footprint compatible with automated handling systems
  • Working range: 10 - 100 µl per well
  • Clear plates available sterile or non sterile
Ydermål: 128×86 mm
Total brøndvolumen: 120 μl
Total well volume: 120 µl
Documents
Specifikationer
  • Ant. brønde:
    384
  • Steril:
    -
  • Farve:
    klar
  • Beskrivelse:
    384 brøndsplade, usteril, uden låg
  • Seq:
    05