Orders LinkContactUsLinkComponent
Podenåle og podeøser, Nunc™
Podenåle og podeøser, Nunc™
Podenåle, -, gul, 50
Katalog # 734-2139
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Podenåle og podeøser, Nunc™
Katalog # 734-2139
   Lav fremstillingspåvirkning
Podenåle og podeøser, Nunc™
Podenåle og podeøser, Nunc™
Podenåle, -, gul, 50
Price
4.740,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 4.000 Items
Product Details & Documents
PS, steril. Til engangsbrug, problemfri podning med glat overflade.
  • Opfylder semikvantitative standarder til håndtering af prøver
  • Overfladebehandling forbedrer dråbernes adhæsion
  • Giftfri
Specifikationer
  • Pakket:
    50
  • Kapacitet:
    -
  • Farve:
    gul
  • Beskrivelse:
    Podenåle
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    734-2139
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning