Podenåle og podeøser, Nunc™
Podenåle, -, gul, 50
Katalog # 734-2139
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Podenåle og podeøser, Nunc™
Katalog # 734-2139
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PS, steril. Til engangsbrug, problemfri podning med glat overflade.
- Opfylder semikvantitative standarder til håndtering af prøver
- Overfladebehandling forbedrer dråbernes adhæsion
- Giftfri
Specifikationer
- Pakket:50
- Kapacitet:-
- Farve:gul
- Beskrivelse:Podenåle
- Seq:06
- Cat. No.:734-2139
- Miljøcertificering:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning