Replikeringssystemer, Nunc™
Replikator, 384 stift
Katalog # 732-2706
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Replikeringssystemer, Nunc™
Katalog # 732-2706
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Anodiseret aluminiumsreplikatorer med stifter i rustfri stål, PP copier. Designet til replikering af DNA-biblioteker, dette system er ideelt til overførsel af små mængder væske fra plade til plade eller til en membran. Stifterne overfører 1.0 µl (±0.1 µl) væske.
Specifikationer
- Beskrivelse:Replikator, 384 stift
- Seq:02
- Cat. No.:732-2706
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning