Plates, Nunc™ OmniTrays
OmniTray med låg, +
Katalog # 734-0490
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Plates, Nunc™ OmniTrays
Katalog # 734-0490
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PS, sterile, med låg. Nyttige ved screening af biblioteker og til DNA-hybridiseringsmetoder, disse 90 ml bakker er også egnede til standard petriskålsteknikker og dyrkning af bakterier.
- Kompatible med robottekniske systemer
- Konstruktion med kraftige vægge forenkler håndtering og stabling
- Kan fryses ved −20 °C
Ydermål: 128×86 mm
Anbefalet arbejdsvolumen: 35 ml
Recommended working volume: 35 ml
Specifikationer
- Steril:+
- Beskrivelse:OmniTray med låg
- Cat. No.:734-0490
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning