Orders LinkContactUsLinkComponent
Celleskrabere, Nunc™
Til brug med 75 - 175 cm² kolber, offset på blad 16 mm, bladbredde 17,5 mm, 320 mm
Katalog # 734-2133
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Celleskrabere, Nunc™
Katalog # 734-2133
   Lav fremstillingspåvirkning
Celleskrabere, Nunc™
Celleskrabere, Nunc™
Til brug med 75 - 175 cm² kolber, offset på blad 16 mm, bladbredde 17,5 mm, 320 mm
Price
11.430,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 Items
Product Details & Documents
Celleskrabere til cellehøst fås i to længder med justerbart blad, der giver optimal anvendelsesfleksibilitet. Uden pyrogener
Ordering information: Supplied individually wrapped, one per sleeve.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Til brug med 75 - 175 cm² kolber, offset på blad 16 mm, bladbredde 17,5 mm
  • Samlet længde:
    320 mm
  • Cat. No.:
    734-2133
  • Miljøcertificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning