Celleskrabere, Nunc™
Til brug med 75 - 175 cm² kolber, offset på blad 16 mm, bladbredde 17,5 mm, 320 mm
Katalog # 734-2133
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Celleskrabere, Nunc™
Katalog # 734-2133
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Celleskrabere til cellehøst fås i to længder med justerbart blad, der giver optimal anvendelsesfleksibilitet. Uden pyrogener
Ordering information: Supplied individually wrapped, one per sleeve.
Specifikationer
- Beskrivelse:Til brug med 75 - 175 cm² kolber, offset på blad 16 mm, bladbredde 17,5 mm
- Samlet længde:320 mm
- Cat. No.:734-2133
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning