Celleskrabere, Nunc™
Til brug med 25 - 80 cm² kolber, blad offset 7,5 mm, bladbredde 15,5 mm, 230 mm
Katalog # 734-2132
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Celleskrabere, Nunc™
Katalog # 734-2132
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Celleskrabere til cellehøst fås i to længder med justerbart blad, der giver optimal anvendelsesfleksibilitet. Uden pyrogener
Bestillingsoplysninger: Supplied individually wrapped, one per sleeve.
Specifikationer
- Beskrivelse:Til brug med 25 - 80 cm² kolber, blad offset 7,5 mm, bladbredde 15,5 mm
- Samlet længde:230 mm
- Cat. No.:734-2132
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning