Orders LinkContactUsLinkComponent
Præparatglasflasker, Nunc™
Præparatglasflasker, Nunc™
Objektglaskolbe, PS, 2,5 − 5 ml, 9 cm², PS
Katalog # 734-2107
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Præparatglasflasker, Nunc™
Katalog # 734-2107
Præparatglasflasker, Nunc™
Præparatglasflasker, Nunc™
Objektglaskolbe, PS, 2,5 − 5 ml, 9 cm², PS
Price
5.500,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Glass (Flaskette), PS (SlideFlask), sterile for cell culture on a microscope slide.
  • PS SlideFlask Nunclon™Δ certified
  • SlideFlask is ultrasonically welded to the slide, and individually leak tested
For karyotyping of cells, single cell autoradiography and single cell immuno-fluorescence.
W×D (Flaskette): 20×52 mm; W×D (SlideFlask): 18×50 mm
Specifikationer
  • Dyrkningsareal:
    9 cm²
  • Anbefalet arbejdsvolumen:
    2,5 − 5 ml
  • Beskrivelse:
    Objektglaskolbe, PS
  • Materiale:
    PS