HPLC columns, LiChrosorb®
RP-8, 100 Å, 5 µm, 4,00 mm, 250 mm
: Merck
LiChrosorb® er et af de mest vellykkede pakningsmaterialer til HPLC. Det er en helt porøs, irregulær silicagel fremstillet med porestørrelser på 60 og 100 Ǻ. LiChrosorb® HPLC-kolonner fås enten som en kolonne, der kræver genanvendelige endebeslag, eller som en komplet endcapped kolonne.
Hvis der kræves forkolonner, kan du anvende de LiChrospher® forkolonner, som står opført i afsnittet med LiChrospher®.
- Ø indv.:4,00 mm
- Partikelstørrelse:5 µm
- Porestørrelse:100 Å
- Længde:250 mm
- Seq:15
- Fase:RP-8