Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, LiChrosorb®
HPLC columns, LiChrosorb®
Si, 60 Å, 5 µm, 4,00 mm, 125 mm
Catalog # 1.51343.0001
Supplier:   Merck
HPLC columns, LiChrosorb®
Catalog # 1.51343.0001
Supplier:  Merck
HPLC columns, LiChrosorb®
Si, 60 Å, 5 µm, 4,00 mm, 125 mm
Price
5.420,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
LiChrosorb® er et af de mest vellykkede pakningsmaterialer til HPLC. Det er en helt porøs, irregulær silicagel fremstillet med porestørrelser på 60 og 100 Ǻ. LiChrosorb® HPLC-kolonner fås enten som en kolonne, der kræver genanvendelige endebeslag, eller som en komplet endcapped kolonne.
Hvis der kræves forkolonner, kan du anvende de LiChrospher® forkolonner, som står opført i afsnittet med LiChrospher®.
Specifications
  • Ø indv.:
    4,00 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    60 Å
  • Længde:
    125 mm
  • Seq:
    17
  • Fase:
    Si
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 1.16217.0001
    Separat forkolonneholder til kapillartilslutning til kolonne
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 2.250,00 kr