Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, Superspher®
HPLC columns, Superspher®
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART®, RP-18, 4 µm, 4,00 mm, 75 mm
Catalog # 1.50980.0001
Supplier:   Merck
HPLC columns, Superspher®
Catalog # 1.50980.0001
Supplier:  Merck
HPLC columns, Superspher®
HPLC columns, Superspher®
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART®, RP-18, 4 µm, 4,00 mm, 75 mm
Price
9.230,00 kr
Log in for availability
1 * 3 Items
Product Details & Documents
Superspher® forbedrer separationseffektiviteten af HPLC-analyser. Denne sfæriske silicabærer med høj ydeevne, som har en gennemsnitlig partikelstørrelse på 4 μm, giver den bedste tryk/separation-ydeevne i betragtning af nutidige HPLC-systemer og ifølge teoretiske beregninger og praktisk erfaring.
Antallet af teoretiske plader for Superspher® er <100000 N/m. De er derfor altid det første valg til komplekse blandinger, som kræver stor topkapacitet.
Et bredt udvalg af modifikationer af Superspher® fås: apolære derivater (RP-8, RP-8 endcapped, RP-18, RP-18 endcapped og RP-select B) og polære derivater (Si 60).
Forkolonnerne skal tilsluttes LiChroCART® kolonner med manu-CART® kolonneholder 1,51486.0001
Specifications
  • Ø indv.:
    4,00 mm
  • Partikelstørrelse:
    4 µm
  • Beskrivelse:
    Superspher® 100 RP-18 LiChroCART®
  • Længde:
    75 mm
  • Seq:
    08
  • Fase:
    RP-18