Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, LiChrosorb®
HPLC columns, LiChrosorb®
Si, 60 Å, 5 µm, 4,00 mm, 250 mm
Katalog # 1.50388.0001
Leverandør:   Merck
HPLC columns, LiChrosorb®
Katalog # 1.50388.0001
Leverandør:  Merck
HPLC columns, LiChrosorb®
Si, 60 Å, 5 µm, 4,00 mm, 250 mm
Price
6.910,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
LiChrosorb® er et af de mest vellykkede pakningsmaterialer til HPLC. Det er en helt porøs, irregulær silicagel fremstillet med porestørrelser på 60 og 100 Ǻ. LiChrosorb® HPLC-kolonner fås enten som en kolonne, der kræver genanvendelige endebeslag, eller som en komplet endcapped kolonne.
Hvis der kræves forkolonner, kan du anvende de LiChrospher® forkolonner, som står opført i afsnittet med LiChrospher®.
Specifikationer
  • Ø indv.:
    4,00 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Porestørrelse:
    60 Å
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    10
  • Fase:
    Si
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Separat forkolonneholder til kapillartilslutning til kolonne
    Separat forkolonneholder til kapillartilslutning til kolonne
    1.16217.0001
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.250,00 kr