Orders LinkContactUsLinkComponent
Tilbehør
Tilbehør
ManuCART® holder, 55 mm, til LiChroCART® kolonnerne 55-2, 55-3 og 55-4
Katalog # 1.50226.0001
Leverandør:   Merck
Tilbehør
Katalog # 1.50226.0001
Leverandør:  Merck
Tilbehør
Tilbehør
ManuCART® holder, 55 mm, til LiChroCART® kolonnerne 55-2, 55-3 og 55-4
Price
2.420,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Merck kolonner i 3 udgaver.
1. Hibar® RT er en traditionel kolonne med standard ¹/₁₆" endefatninger (hun). Der kan bruges en separat Hibar® forkolonneholder sammen med LiChrospher® 4-4 forkolonner til at beskytte kolonnen.
2. LiChroCART® forkolonnerne har aftagelige ManuCART® endefatninger med standard ¹/₁₆" tilslutninger (hun). ManuCART® endefatningerne har indbygget forkolonneholder, hvilket minimerer dødvolumenet. De kan bruges til alle Merck kolonner med en længde på 75 til 250 mm.
3. Chromolith® kolonner - monolitiske silikastænger med PEEK-belægning i brugsklart format (uden kolonneholder), se de relevante sider i kataloget for detaljer og billeder af kolonner og forkolonner.
LiChroCART® kolonne med LiChroCART® forkolonner og koblingssæt: Tilslutter LiChroCART® kolonnen med LiChroCART 25-4 og 25-2 forkolonne med koblingssæt.
LiChroCART® kolonne med ManuCART® endefatninger: ManuCART® systemet indeholder en forkolonneholder, der passer til kolonner med ID på 2, 3 og 4 mm og længder fra 75 til 250 mm.
Forkolonner: Mercks 4-4 mm præ- eller forkolonner er et godt køb. Med en passende holder kan de både bruges til kolonner fra Merck og til kolonner af andre mærker. Brug de indbyggede ManuCART® fatninger til forkolonner fra Merck og Hibar® 4-4 forkolonneholderen til kolonner med endefatninger. Mercks 4-4 forkolonner leveres med C18, C8 RP Select B, Si, NH₂, CN og DIOL faser.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    ManuCART® holder, 55 mm, til LiChroCART® kolonnerne 55-2, 55-3 og 55-4
  • Seq:
    08