Orders LinkContactUsLinkComponent
Perfect DNA™ ladders
Perfect DNA™ ladders
6X DNA gelpåsætningsbuffer, 5 mL
Katalog # 69046-3
Perfect DNA™ ladders
Katalog # 69046-3
CAS nummer:  
Perfect DNA™ ladders
6X DNA gelpåsætningsbuffer, 5 mL
CAS nummer:  
Price
628,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Perfect DNA™ Ladders indeholder sæt af DNA former, som har praktiske og let genkendelige størrelser til analyse af agarosegeler. Markørerne har ensartede båndintensiteter og dækker et bredt område af DNA-størrelser.
  • Loadklart format
  • Ideelt til rutinebrug
Produktkomponenter:
1 ml (til Art.nr 70538-3) eller 500 µl (til Art.nr 70539-3 og 70537-3) Perfect DNA Ladder i 1X Loading buffer
1 ml 6X Loading buffer (til Art.nr 70538-3 og 70539-3) indeholdende Orange G, xylen cyanol FF og glycerol, eller 6X DNA Gel Loading buffer (til Art.nr 70537-3) indeholdende bromfenol blåt, xylen cyanol FF og Ficoll
Leveringsinformation: Hvert rør med markører indeholder nok til 100 baner. Et ekstra rør med 6X Loading Buffer (til Art.nr 70538-3 og 70539-3) eller 6X DNA Gel Loading buffer (til Art.nr 70537-3) er inkluderet.
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    5 mL
  • Beskrivelse:
    6X DNA gelpåsætningsbuffer