Orders LinkContactUsLinkComponent
Sorbenter, Superspher®
Sorbenter, Superspher®
Superspher® 100 RP-18, 4 µm, 10 g
Katalog # 1.19613.0010
Leverandør:   Merck
Sorbenter, Superspher®
Katalog # 1.19613.0010
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  
Sorbenter, Superspher®
Superspher® 100 RP-18, 4 µm, 10 g
CAS nummer:  
Price
16.910,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 g
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Partikelstørrelse:
    4 µm
  • Pakn:
    10 g
  • Beskrivelse:
    Superspher® 100 RP-18
Specifikationer