HPLC columns, Superspher®
Superspher® 60 RP-8 endcapped LiChroCART®, RP-8, 4 µm, 4,00 mm, 125 mm
: Merck
Superspher® forbedrer separationseffektiviteten af HPLC-analyser. Denne sfæriske silicabærer med høj ydeevne, som har en gennemsnitlig partikelstørrelse på 4 μm, giver den bedste tryk/separation-ydeevne i betragtning af nutidige HPLC-systemer og ifølge teoretiske beregninger og praktisk erfaring.
Antallet af teoretiske plader for Superspher® er <100000 N/m. De er derfor altid det første valg til komplekse blandinger, som kræver stor topkapacitet.
Et bredt udvalg af modifikationer af Superspher® fås: apolære derivater (RP-8, RP-8 endcapped, RP-18, RP-18 endcapped og RP-select B) og polære derivater (Si 60).
Forkolonnerne skal tilsluttes LiChroCART® kolonner med manu-CART® kolonneholder 1,51486.0001
- Ø indv.:4,00 mm
- Partikelstørrelse:4 µm
- Beskrivelse:Superspher® 60 RP-8 endcapped LiChroCART®
- Længde:125 mm
- Seq:14
- Fase:RP-8