Orders LinkContactUsLinkComponent
Sorbents, LiChrospher®
Sorbents, LiChrospher®
LiChrospher® 100 DIOL, 5 µm, 04, 10 g
Katalog # 1.16152.0010
Leverandør:   Merck
Sorbents, LiChrospher®
Katalog # 1.16152.0010
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  
Sorbents, LiChrospher®
Sorbents, LiChrospher®
LiChrospher® 100 DIOL, 5 µm, 04, 10 g
CAS nummer:  
Price
14.480,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 g
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Pakn:
    10 g
  • Porestørrelse:
    04
  • Beskrivelse:
    LiChrospher® 100 DIOL