Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvæsker, Supelco®
Badvæsker, Supelco®
Væske til varmebad, ≤170 °C, ~330 cP, 2,5 l
Katalog # 1.15265.2500
Leverandør:   Merck
Badvæsker, Supelco®
Katalog # 1.15265.2500
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  
Badvæsker, Supelco®
Væske til varmebad, ≤170 °C, ~330 cP, 2,5 l
CAS nummer:  
Price
2.560,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Badvæsker til forbedring af termostatens levetid.
  • Væske til oliebad kan anvendes ved op til ca. 250 °C
  • Væske til varmebad kan anvendes ved op til ca. 170 °C
  • Ikke-ætsende
  • Højt flammepunkt
  • Lav fordampning
Note: At temperatures approaching the recommended maximum operating temperature it may be advisable to use these products in a fume cupboard or vented area.
Advarsel: Bemærk: Ved temperaturer, som nærmer sig den anbefalede maksimale driftstemperatur, kan det være tilrådeligt at anvende disse produkter i et stinkskab eller et ventileret område.
1 cP = 1 mPa.s
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    2,5 l
  • Beskrivelse:
    Væske til varmebad
  • Temperaturområde:
    ≤170 °C
  • Viskositet:
    ~330 cP
  • Cat. No.:
    1.15265.2500
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
Specifikationer