Orders LinkContactUsLinkComponent
Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Spectroquant® CombiCheck 60, 125 ±13 mg/L Cl, 250 ±25 mg/L COD, 1 SET
Katalog # 1.14696.0001
Leverandør:   Merck
Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Katalog # 1.14696.0001
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  
Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Spectroquant® CombiCheck 60, 125 ±13 mg/L Cl, 250 ±25 mg/L COD, 1 SET
CAS nummer:  
Price
kr1,080.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Spectroquant® CombiCheck-opløsninger er brugsklare multiparameterstandarder til hele Spectroquant® testsystemernes anvendelsesområde. Hver pakke indeholder en standardopløsning og en spike-opløsning. Begge opløsninger kan anvendes til kvalitetskontrol som de er, uden fortynding.
Standardopløsningen kan bruges til at bekræfte nøjagtigheden af resultaterne fra Spectroquant® systemet som et samlet system (fotometer, reagenser, analytisk procedure, implementering). Spike-opløsningen kan bruges til at undersøge prøveafhængige effekter ved at måle genindvindingen og bekræfte egnetheden af prøveklargøringsteknikken.
Det maksimale antal af målinger ved brug af standardopløsningen afhænger af det anvendte testsystem.
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1 SET
  • Beskrivelse:
    Spectroquant® CombiCheck 60
  • Område:
    125 ±13 mg/L Cl, 250 ±25 mg/L COD
  • Cadmium:
    -
  • Ammonium:
    -
  • Aluminium:
    -
  • Sulfat:
    -
  • Bly:
    -
  • Cat. No.:
    1.14696.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Nikkel:
    -
  • Jern:
    -
  • Nitrat:
    -
  • Mangan:
    -
  • Model:
    Spectroquant® CombiCheck 60
  • COD:
    250 ±25 mg/L COD
  • Klorid:
    125 ±13 mg/l Cl
  • Phosphat:
    -