Orders LinkContactUsLinkComponent
Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Spectroquant® CombiCheck 50, 1,00 ±0,10 mg/l NH₄-N, 20,0 ±4,0 mg/l COD, 5,0 ±0,70 mg/l N, 1 SET
Catalog # 1.14695.0001
Supplier:   Merck
Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Catalog # 1.14695.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Spectroquant® CombiCheck 50, 1,00 ±0,10 mg/l NH₄-N, 20,0 ±4,0 mg/l COD, 5,0 ±0,70 mg/l N, 1 SET
CAS Number:  
Price
971,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Spectroquant® CombiCheck-opløsninger er brugsklare multiparameterstandarder til hele Spectroquant® testsystemernes anvendelsesområde. Hver pakke indeholder en standardopløsning og en spike-opløsning. Begge opløsninger kan anvendes til kvalitetskontrol som de er, uden fortynding.
Standardopløsningen kan bruges til at bekræfte nøjagtigheden af resultaterne fra Spectroquant® systemet som et samlet system (fotometer, reagenser, analytisk procedure, implementering). Spike-opløsningen kan bruges til at undersøge prøveafhængige effekter ved at måle genindvindingen og bekræfte egnetheden af prøveklargøringsteknikken.
Det maksimale antal af målinger ved brug af standardopløsningen afhænger af det anvendte testsystem.
Specifications
Specifications
  • Pakn:
    1 SET
  • Beskrivelse:
    Spectroquant® CombiCheck 50
  • Område:
    1,00 ±0,10 mg/l NH₄-N, 20,0 ±4,0 mg/l COD, 5,0 ±0,70 mg/l N
  • Cadmium:
    -
  • Ammonium:
    1,00 ±0,10 mg/L NH₄-N
  • Aluminium:
    -
  • Sulfat:
    -
  • Bly:
    -
  • Cat. No.:
    1.14695.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Nikkel:
    -
  • Jern:
    -
  • Nitrat:
    -
  • Mangan:
    -
  • Model:
    Spectroquant® CombiCheck 50
  • COD:
    20,0 ±4,0 mg/L COD
  • Klorid:
    -
  • Phosphat:
    -
Specifications