Florisil® for preparative chromatography
Florisil® til kromatografisk analyse, 60 - 100 net, til restanalyse, 150 - 250 µm, 1 kg
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Florisil® for preparative chromatography
Katalog # 1.12994.1001
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
CAS nummer:
Gå til:
Product Details & Documents
Består af magnesium og silikoneoxider i et forhold på ca. 85:15. Dette er en polær fase, der anvendes til kromatografi af forbindelser, som f.eks. steroider og alkaloider. Aktiviteten kan kontrolleres vha. den anvendte aktiveringstemperatur.
- Aktiveringstemperatur 675 °C som brugt til vare 1,12994 giver en meget aktiv form
- Florisil® vare 1,12518 aktiveret ved 650 °C er et mindre aktivt materiale
Fysiske egenskaber:
Sammensætning: MgO 15,5%, SiO₂ 84,5%, Na₂SO₄ 0,5% (maks. 1%)
pH ca.: 8,5
specifikt overfladeareal (BET): 300 m²/g
specifik vægt: 2,51 g/ml
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Partikelstørrelse:150 - 250 µm
- Pakn:1 kg
- Beskrivelse:Florisil® til kromatografisk analyse, 60 - 100 net, til restanalyse
Specifikationer
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



