Accessories
Forlængerslange til dispenser op til 20 ml, PTFE, 600 mm, I.Ø 2,2 mm
Katalog # SOCO1.524
Leverandør:   Socorex Isba
Accessories
Katalog # SOCO1.524
Leverandør:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
Forlængerslange til dispenser op til 20 ml, PTFE, 600 mm, I.Ø 2,2 mm
Price
657,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Forlængerslange til dispenser op til 20 ml, PTFE, 600 mm, I.Ø 2,2 mm
  • Seq:
    01