Mikrocentrifugerør
Product Details & Documents
PP, autoklaverbare, med skruelåg med O-ringspakning (uden påsætningsring).
- The O-ring secured in the top of the cap ensures a positive leakproof seal, time after time, keeping the integrity of small samples under even the most adverse conditions
- Sterile tubes are gamma irradiated and available either plain or with printed graduations and white marking area for sample identification
- Can be autoclaved to +121 °C in upright position with caps loosened
- Certified RNase-, DNase-, pyrogen- and DNA-free
Ideelle til kryo-opgaver og fryseropbevaring, kogning, centrifugering osv. Passer til de fleste standard-mikrocentrifugerotorer. Lågets høje profil gør det nemmere at håndtere, specielt i forbindelse med aseptiske procedurer. Låget har ikke påsætningsringe, ideelt til brugere, som foretrækker at fjerne lågene helt fra rørene ved påfyldning eller prøvetagning.
Max. RCF: Non skirted tubes can be centrifuged up to 20000×g.
Temperaturområde: –196 til +121 °C.
Emballering: Sterile rør er pakket i lækagesikrede og genlukkelige poser.
Specifikationer
- Pakket:50/pakke, 500/æske
- Steril:+
- Model:with screw cap, screwed on
- Version:non graduated, skirted, sterile
- Kapacitet:1,8 ml
- Farve:ufarvet
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



