Mikrocentrifugerør
0,5 ml, ufarvet, with screw cap, not assembled, non graduated, skirted, non sterile, Bulk
Katalog # 720-0514
Leverandør: Simport Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PP, autoklaverbare, med skruelåg med O-ringspakning (uden påsætningsring).
- The O-ring secured in the top of the cap ensures a positive leakproof seal, time after time, keeping the integrity of small samples under even the most adverse conditions
- Sterile tubes are gamma irradiated and available either plain or with printed graduations and white marking area for sample identification
- Can be autoclaved to +121 °C in upright position with caps loosened
- Certified RNase-, DNase-, pyrogen- and DNA-free
Ideelle til kryo-opgaver og fryseropbevaring, kogning, centrifugering osv. Passer til de fleste standard-mikrocentrifugerotorer. Lågets høje profil gør det nemmere at håndtere, specielt i forbindelse med aseptiske procedurer. Låget har ikke påsætningsringe, ideelt til brugere, som foretrækker at fjerne lågene helt fra rørene ved påfyldning eller prøvetagning.
Max. RCF: Non skirted tubes can be centrifuged up to 20000×g.
Temperaturområde: –196 til +121 °C.
Emballering: Sterile rør er pakket i lækagesikrede og genlukkelige poser.
Specifikationer
- Pakket:Bulk
- Model:with screw cap, not assembled
- Version:non graduated, skirted, non sterile
- Kapacitet:0,5 ml
- Farve:ufarvet



