pH-teststrimler, MQuant®, Supelco®
Strimler til pH-måling, 2,5 - 4,5, 0,2 - 0,5
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Teststrimlerne indeholder specielle indikatorfarver, der er kovalent bundet til reagenspapiret, som herefter er klæbet på plastikstrimlerne.
- Trækker ikke ud og kontaminerer dermed ikke opløsningen, som skal testes
- Kvalitetssikring - testene er kontrollerede og kalibreret mod certificerede bufferopløsninger
- Fås m. brede og smalle pH-områder.
Accessories information: Analyse your pH 0 to 14 test strips (1.09535) with this reference card and the free MQuant® StripScan app. The brilliant colour-fast reference colours allow for robust measurement results even under changing lighting conditions. The StripScan app allows the customer to analyse the MQuant® test strips with their smartphone for fast, convenient and precise results which can be easily graphically presented and shared.
Specifikationer
- pH-inddeling:0,2 - 0,5
- pH-område:2,5 - 4,5
- Beskrivelse:Strimler til pH-måling
- Seq:05
- Cat. No.:1.09541.0001
- M-Clarity quality level:MQ100