Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Valin, Millipore®
L(+)-Valin, Millipore®
Plastic bottle, 100 g
Katalog # 1.08495.0100
Leverandør:   Merck
L(+)-Valin, Millipore®
Katalog # 1.08495.0100
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  72-18-4
L(+)-Valin, Millipore®
Plastic bottle, 100 g
CAS nummer:  72-18-4
Price
681,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
  • CAS nummer:72-18-4
  • Formel:C₅H₁₁NO₂
  • MDL nummer:MFCD00064220
  • Molecular Weight:117.15 g/mol
  • Merck Index:13,09458
  • Kogende Pt:217 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:86 °C
  • Tæthed:1,284 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-773-6
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Ammonium (NH4):
    0.01% max.
  • Foreign Amino Acids:
    0.3% max.
  • Heavy Metals (as Pb):
    0.001% max.
  • Melting Point:
    315°C
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer