Orders LinkContactUsLinkComponent
Urease
Urease
5 g
Katalog # 1.08489.0005
Leverandør:   Merck
Urease
Katalog # 1.08489.0005
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  
CAS nummer:  
Price
1.760,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Urease is used for biochemical research and analysis.
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    5 g
  • Cat. No.:
    1.08489.0005
  • Enzym aktivitet:
    ≥3.0 u/mg
  • Form:
    Light yellow lyophilized powder
  • pH:
    6 - 7
  • Enzym navn:
    Urease