Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
- CAS nummer:73-22-3
- Formel:C₁₁H₁₂N₂O₂
- MDL nummer:MFCD00064340
- Molecular Weight:204.23 g/mol
- Merck Index:12,09929
- Smeltende Pt:290 °C
- Tæthed:1,34 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-795-6
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerMERC1.08374.0010_TDS_EN ProductPage_108374 ProductPage_108374
Produktspecifikation
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Plastic bottle
- Pakn:100 g