Orders LinkContactUsLinkComponent
UV/Visible standards, Supelco®
UV-VIS Standard 6: Holmiumoxid-opløsning. Referencemateriale til test af bølgelængde iflg. DAB, Ph Eur., 3 Ampoul
  1.08166.0001
 :   Merck
UV/Visible standards, Supelco®
  1.08166.0001
 :  Merck
 :  
UV/Visible standards, Supelco®
UV/Visible standards, Supelco®
UV-VIS Standard 6: Holmiumoxid-opløsning. Referencemateriale til test af bølgelængde iflg. DAB, Ph Eur., 3 Ampoul
 :  
kr3,810.00
1 * 1 Each
For spectrophotometer calibration according to Ph. Eur.
Følgende parametre kan kontrolleres:
Nøjagtighed af bølgelængde
Stray light
Effekt af spektralopløsning
Absorption
Kontrollen af UV/VIS-spektrofotometre er inkorporeret i European Pharmacopoeia og er uundværlig i den farmaceutiske industri. Alle andre brugere, der arbejder i henhold til standarder og retningslinjer som f.eks. GLP, GMP, USP og ISO 9001 er dog pålagt at kontrollere deres analytiske systemer med regelmæssige intervaller, samt at dokumenterer sådanne kontroller.
  • Pakn:
    3 Ampoul
  • Beskrivelse:
    UV-VIS Standard 6: Holmiumoxid-opløsning. Referencemateriale til test af bølgelængde iflg. DAB, Ph Eur.
  • Cat. No.:
    1.08166.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
Accessories
  •  
    Beskrivelse
    Længde på lysvej
    Vinduesmateriale
  • 1.00784.0001
    Rektangulære kuvetter
    10 mm
    Kvartsglas
    1 * 2 Items - 3.510,00 kr