Orders LinkContactUsLinkComponent
Phenol rød ACS
Glass bottle, 100 g
Katalog # 1.07241.0100
Leverandør:   Merck
Phenol rød ACS
Katalog # 1.07241.0100
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  143-74-8
Phenol rød ACS
Phenol rød ACS
Glass bottle, 100 g
CAS nummer:  143-74-8
Price
5.950,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS nummer:143-74-8
  • Formel:C₁₉H₁₄O₅S
  • MDL nummer:MFCD00003552
  • Molecular Weight:354.38 g/mol
  • Merck Index:13,07329
  • Smeltende Pt:> 300 °C
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:205-609-7
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Solubility:
    0.77 g/l (100 °C)
  • Melting Point:
    300 °C
  • Molar Mass:
    354.38 g/mol
  • Bulk Density:
    200 - 300 kg/m3
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 g