Phenol rød ACS
Glass bottle, 5 g
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS nummer:143-74-8
- Formel:C₁₉H₁₄O₅S
- MDL nummer:MFCD00003552
- Molecular Weight:354.38 g/mol
- Merck Index:13,07329
- Smeltende Pt:> 300 °C
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:205-609-7
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerMERC1.07241.0005_TDS_EN MERC1.07241.0025_TDS_EN ProductPage_107241
Produktspecifikation
msds_107241
SDS
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Solubility:0.77 g/l (100 °C)
- Melting Point:300 °C
- Molar Mass:354.38 g/mol
- Bulk Density:200 - 300 kg/m3
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:5 g



