Orders LinkContactUsLinkComponent
Basismedier
Basismedier
Proteose-pepton til toksinproduktion og kultivering af kræsne mikroorganismer som f.eks. Neisseria o.s.v., 1 kg
Katalog # 1.07229.1000
Leverandør:   Merck
Basismedier
Katalog # 1.07229.1000
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  
Basismedier
Proteose-pepton til toksinproduktion og kultivering af kræsne mikroorganismer som f.eks. Neisseria o.s.v., 1 kg
CAS nummer:  
Price
6.680,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Merck-produkter tilbyder høj kvalitet til applikationer inden for det mikrobiologiske område.
  • Alle produkter fra en producent
  • Ensartet kvalitet og lave omkostninger som følge af bulk-køb
  • Specialfremstilling efter kundeudviklede protokoller med fremragende kvalitetskontrol
According DIN ISO 9001-2000 and ISO 11133.
Certifications: I henhold til DIN ISO 9001-2000 og ISO 11133.
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1 kg
  • Beskrivelse:
    Proteose-pepton til toksinproduktion og kultivering af kræsne mikroorganismer som f.eks. Neisseria o.s.v.