Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Kaliumtetraoxalat dihydrat, 1,681 (25 °C), Plastic bottle, 5×100 ml, 5
Supplier: Merck
Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Catalog # 1.07204.0105
Supplier: Merck
CAS Number:
Jump to:
Product Details & Documents
Materialer til præcis kalibrering og kontrol af pH-instrumenter.
- Sporbar til NIST primær standard og PTB
- Maks. afvigelse ±0,003 pH enheder
- pH-måleværdien er bestemt i et uafhængigt autoriseret kalibreringslaboratorium (DKD-K-14301)
Documents
Certificates
Search by Lot NumberCertipur
Product Literature
MERC1.07203.0105_TDS_EN
Datasheet
ProductPage_101964 ProductPage_101964 ProductPage_101965
Product specification
Specifications
Specifications
- Pakning:Plastic bottle
- Pakn:5
- Beskrivelse:Kaliumtetraoxalat dihydrat
- Pk Info:5×100 ml
- pH-værdi:1,681 (25 °C)
- Cat. No.:1.07204.0105
- M-Clarity quality level:MQ300