Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Kaliumhydrogenphthalat, 4,005 (25 °C), Plastic bottle, 5×100 ml, 5
Leverandør: Merck
Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Katalog # 1.07200.0105
Leverandør: Merck
CAS nummer:
Gå til:
Product Details & Documents
Materialer til præcis kalibrering og kontrol af pH-instrumenter.
- Sporbar til NIST primær standard og PTB
- Maks. afvigelse ±0,003 pH enheder
- pH-måleværdien er bestemt i et uafhængigt autoriseret kalibreringslaboratorium (DKD-K-14301)
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Plastic bottle
- Pakn:5
- Beskrivelse:Kaliumhydrogenphthalat
- Pk Info:5×100 ml
- pH-værdi:4,005 (25 °C)
- Cat. No.:1.07200.0105
- M-Clarity quality level:MQ300