Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumazid
Natriumazid
Plastic bottle, 1 kg
Katalog # 1.06688.1000
Giftig
Sundhed
Miljø
Leverandør:   Merck
Natriumazid
Katalog # 1.06688.1000
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  26628-22-8
Natriumazid
Plastic bottle, 1 kg
CAS nummer:  26628-22-8
Price
2.070,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Sodium triazide
  • CAS nummer:26628-22-8
  • Formel:NaN₃
  • MDL nummer:MFCD00003536
  • Molecular Weight:65.01 g/mol
  • Merck Index:13,08653
  • Smeltende Pt:275 °C
  • Tæthed:1,85 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:247-852-1
  • FN:1687
  • ADR:6.1,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    1 kg