Orders LinkContactUsLinkComponent
Jumbo syringes
Jumbo syringes
2000 ml, 245 mm, 130 mm, 2000MAR-LL-GT
Katalog # SGEA009930
Jumbo syringes
Katalog # SGEA009930
Jumbo syringes
Jumbo syringes
2000 ml, 245 mm, 130 mm, 2000MAR-LL-GT
Price
12.140,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These syringes are ideal for calibration of medical equipment such as respirators and spirometers, and for stack and air sampling.
  • Designed for holding and dispensing large volumes of gas
  • Heavy duty acrylic barrels
  • Easy access to sample for the addition of standards or removal of subsample via secondary port
  • Plunger stem can be unscrewed for ease of transportation and storage
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    130 mm
  • Model:
    2000MAR-LL-GT
  • Volumen:
    2000 ml
  • Længde:
    245 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement Kel-F luer cones
    Replacement Kel-F luer cones
    SGEA031903
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 353,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra O-ring til 1.000 ml sprøjte
    Ekstra O-ring til 1.000 ml sprøjte
    SGEA032532
    Jumbo-sprøjter
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 682,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra O-ring til 2.000 ml sprøjte
    Ekstra O-ring til 2.000 ml sprøjte
    SGEA032537
    Jumbo-sprøjter
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 742,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra aftagelig luer lock-fitting (indeholder 1 Kel-F-luer-kegle og 1 metaladapter med gevind)
    Ekstra aftagelig luer lock-fitting (indeholder 1 Kel-F-luer-kegle og 1 metaladapter med gevind)
    SGEA031902
    Jumbo-sprøjter
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 493,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra O-ring til 500 ml sprøjte
    Ekstra O-ring til 500 ml sprøjte
    SGEA032527
    Jumbo-sprøjter
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 671,00 kr