Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumthiosulfat, Supelco®

Natriumthiosulfat, Supelco®

Plastic bottle, 2,5 kg
Katalog # 1.06512.2500
Leverandør:   Merck
Natriumthiosulfat, Supelco®
Katalog # 1.06512.2500
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  7772-98-7
Natriumthiosulfat, Supelco®
Natriumthiosulfat, Supelco®

Plastic bottle, 2,5 kg

CAS nummer:  7772-98-7
Price
768,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
  • CAS nummer:7772-98-7
  • Formel:Na₂S₂O₃
  • MDL nummer:MFCD00003499
  • Molecular Weight:158.11 g/mol
  • Merck Index:12,08844
  • Kogende Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:48 °C
  • Tæthed:1,66 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-867-5
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    2,5 kg

Specifikationer